Få mere at vide
(2R,3S)-2,3,4-Trihydroxy-gamma-butyrolactone 2,3-Cyclohexyl Ketal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,3S)-2,3,4-Trihydroxy-gamma-butyrolactone 2,3-Cyclohexyl Ketal |
| CAS | 186803-48-5 |
| Molekylær formel | C10H14O5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (3'aR,6'aS)-Dihydro-6'-hydroxy-spiro[cyclohexane-1,2'-furo[3,4-d][1,3]dioxol]-4'(3'aH)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O5/c11-8-6-7(9(12)13-8)15-10(14-6)4-2-1-3-5-10/h6-8,11H,1-5H2/t6-,7+,8?/m0/s1 |
| SMIL | OC1OC(=O)[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12 |
| IUPAC navn | (3aR,6aS)-6-hydroxyspiro[6,6a-dihydro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxole-2,1'-cyclohexane]-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.22 |
| Formel vægt | 214.0841 |