Få mere at vide
(2R,3S)-1-Carboxy-4-pentyl-2,3-dihydroxycyclohexa-4,6-diene potassium salt, 85%, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10100722 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10100722 1 g Glass Bottle 1g
10334412 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10100722 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 371000010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 205639-93-6
MDL nummer MFCD00142975
InChI nøgle BBLPZPQHEWQLGM-VZXYPILPSA-M
Synonym potassium 5s,6r-5,6-dihydroxy-4-pentylcyclohexa-1,3-dienecarboxylate, 2r,3s-1-carboxy-4-pentyl-2,3-dihydroxycyclohexa-4,6-diene potassium salt
PubChem CID 23666349
IUPAC navn potassium;(5S,6R)-5,6-dihydroxy-4-pentylcyclohexa-1,3-diene-1-carboxylate
SMIL CCCCCC1=CC=C(C(C1O)O)C(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,3S)-1-Carboxy-4-pentyl-2,3-dihydroxycyclohexa-4,6-diene potassium salt
Navn note tech., 85%
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 85%
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C12H17KO4
Mængde 1 g
Molekylvægt (g/mol) 264.362
Formel vægt 264.35
Procent renhed 85%
Grad Technical
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2R,3S)-1-Carboxy-4-pentyl-2,3-dihydroxycyclohexa-4,6-diene, potassium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.