Få mere at vide
(2R,3S)-1,2-Epoxy-3-hydroxy-4-penten, TRC
Artikelnummer. 30383841
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30383841 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30383841 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE58936025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,3S)-1,2-Epoxy-3-hydroxy-4-pentene
CAS 100017-22-9
Molekylær formel C5H8O2
Mængde 25 mg
Synonym 4,5-Anhydro-1,2-dideoxy-D-erythro-pent-1-enitol
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-2-4(6)5-3-7-5/h2,4-6H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
SMIL O[C@@H](C=C)[C@H]1CO1
IUPAC navn (1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]prop-2-en-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 100.12
Formel vægt 100.0524