Få mere at vide
(2R,3S)-1,2-Epoxy-3-hydroxy-4-penten, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,3S)-1,2-Epoxy-3-hydroxy-4-pentene |
| CAS | 100017-22-9 |
| Molekylær formel | C5H8O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4,5-Anhydro-1,2-dideoxy-D-erythro-pent-1-enitol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-2-4(6)5-3-7-5/h2,4-6H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1 |
| SMIL | O[C@@H](C=C)[C@H]1CO1 |
| IUPAC navn | (1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]prop-2-en-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.12 |
| Formel vægt | 100.0524 |