Få mere at vide
(2R,3R)-(+)-Tartaric Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15860461
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15860461 2.5 kg 2.5kg
15840461 100 g -
15850461 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15860461 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8185312500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For resolution of racemates for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-69-4
Molekylær formel HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
Molekylvægt (g/mol) 150.09
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,3R)-(+)-Tartaric Acid
Smeltepunkt 168°C to 170°C
Tæthed 1.76 g/cm3 at 20°C
Mængde 2.5 kg
MDL nummer MFCD00064207
Synonym (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid