Få mere at vide
(2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoyl-L-tartaric Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 32634-66-5 |
| Smeltepunkt | 165°C to 171°C |
| Molekylær formel | (4-(CH3)C6H4COOCHCOOH)2 |
| MDL nummer | MFCD00064440 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid, Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid, (2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.35 |
| Grad | Research |