Få mere at vide
(2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 32239065
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
32239065 100 g
1 options
Artikelnummer. 32239065 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8187250100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid
CAS 32634-66-5
Smeltepunkt 165°C to 171°C
Mængde 100 g
Molekylær formel (4-(CH3)C6H4COOCHCOOH)2
Synonym (2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid, Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid, (2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid
Molekylvægt (g/mol) 386.35
Grad Not Available
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.