Få mere at vide
(2R,3R)-Bis(diphenylphosphino)butane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,3R)-Bis(diphenylphosphino)butane |
| CAS | 74839-84-2 |
| Molekylær formel | C28H28P2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (R,R)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane, (R,R)-Chiraphos, CIRA, [R-(R*,R*)]-(1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl)bis[dipheplphosphine, [(1R,2R)-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]bis[diphenylphosphine |
| InChI formel | InChI=1S/C28H28P2/c1-23(29(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)24(2)30(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-24H,1-2H3/t23-,24-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H]([C@@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | [(2R,3R)-3-diphenylphosphanylbutan-2-yl]-diphenylphosphane |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.47 |
| Formel vægt | 426.1666 |