Få mere at vide
(2R,3R)-(+)-Bis(diphenylphosphino)butane, 98%
Artikelnummer. 11377299
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377299 50 mg 50mg
15473687 250 mg 250mg
11387299 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377299 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27448.MF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74839-84-2 | C28H28P2 | 426.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74839-84-2
Molekylær formel C28H28P2
Molekylvægt (g/mol) 426.48
MDL nummer MFCD00075403
InChI nøgle FWXAUDSWDBGCMN-ZBXWWWQKNA-N
Synonym r,r-chiraphos, chiraphos, r,r, unii-1t086b9q1j, 2r,3r-+-bis diphenylphosphino butane, 2r,3r-butane-2,3-diylbis diphenylphosphine, 2r,3r-+-2,3-bis diphenylphosphino butane, cira, phosphine, 1r,2r-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl bis diphenyl, 2r,3r-bis diphenylphosphino butane, r,?r ?-?chiraphos
PubChem CID 2724948
IUPAC navn [(2R,3R)-3-diphenylphosphanylbutan-2-yl]-diphenylphosphan
SMIL C[C@H]([C@@H](C)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,3R)-(+)-Bis(diphenylphosphino)butane
Smeltepunkt 104°C to 109°C
Mængde 50 mg
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 426.48
Procent renhed 98%