Få mere at vide
(2R,3R,6S)-6-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-2-(4-hydroxyphenyl)-2H-pyran-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,3R,6S)-6-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-2-(4-hydroxyphenyl)-2H-pyran-3-carboxylic Acid |
| CAS | 1618657-31-0 |
| Molekylær formel | C18H17FO4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2H-Pyran-3-carboxylic acid, 6-(4-fluorophenyl)tetrahydro-2-(4-hydroxyphenyl)-, (2R,3R,6S)-, (2R,3R,6S)-6-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-2-(4-hydroxyphenyl)-2H-pyran-3-carboxylic acid, (2R,3R,6S)-6-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17FO4/c19-13-5-1-11(2-6-13)16-10-9-15(18(21)22)17(23-16)12-3-7-14(20)8-4-12/h1-8,15-17,20H,9-10H2,(H,21,22)/t15-,16+,17+/m1/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](O[C@H]1c2ccc(O)cc2)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC navn | (2R,3R,6S)-6-(4-fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)oxane-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.32 |
| Formel vægt | 316.1111 |