Få mere at vide
(2R,3R,5S)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,3R,5S)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol |
| CAS | 73-03-0 |
| Molekylær formel | C10H13N5O3 |
| MDL nummer | MFCD00037998 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | OC[C@@H]1C[C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.24 |
| Procent renhed | 98% |