Få mere at vide
(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal |
| CAS | 10030-80-5 |
| Molekylær formel | C6H12O6 |
| MDL nummer | MFCD00136021 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | O=C[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](CO)O)O)O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.16 |
| Procent renhed | 98% |