Få mere at vide
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30797118
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30797118 1 g 1g
30792146 250 mg 250mg
30796630 25 g 25g
30788814 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30797118 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1475291g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
CAS 16758-34-2
Molekylær formel C12H16O5S
MDL nummer MFCD00063272
Mængde 1 g
SMIL O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@@H]1SC2=CC=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 272.32
Procent renhed 97%