Få mere at vide
(2R,3R,4S,5R)-6-Oxohexane-1,2,3,4,5-pentayl pentaacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,3R,4S,5R)-6-Oxohexane-1,2,3,4,5-pentayl pentaacetate |
| CAS | 3891-59-6 |
| Molekylær formel | C16H22O11 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O11/c1-8(18)23-7-14(25-10(3)20)16(27-12(5)22)15(26-11(4)21)13(6-17)24-9(2)19/h6,13-16H,7H2,1-5H3/t13-,14+,15+,16+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)C=O |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetraacetyloxy-6-oxohexyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 390.35 |
| Formel vægt | 390.1162 |