Få mere at vide
(2R,3R,4S,5R)-2-Methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,3R,4S,5R)-2-Methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| CAS | 612-05-5 |
| Molekylær formel | C6H12O5 |
| MDL nummer | MFCD00047532 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O[C@H]([C@H]([C@@H](CO1)O)O)[C@@H]1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| Procent renhed | 98% |