Få mere at vide
(2R,3R,4S,5R)-2-(4-Aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-C-(4-Aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-2,5-anhydro-D-altrononitrile |
| CAS | 1191237-69-0 |
| Molekylær formel | C12 H13 N5 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-C-(4-Aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-2,5-anhydro-D-altrononitrile, (2R,3R,4S,5R)-2-(4-Aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N5O4/c13-4-12(10(20)9(19)7(3-18)21-12)8-2-1-6-11(14)15-5-16-17(6)8/h1-2,5,7,9-10,18-20H,3H2,(H2,14,15,16)/t7-,9-,10-,12+/m1/s1 |
| SMIL | Nc1ncnn2c(ccc12)[C@@]3(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C#N |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5R)-2-(4-aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolane-2-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.2627 |
| Formel vægt | 291.0968 |