missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2R,3R,4R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1-[2-(phenylmethoxy)ethyl]-3,4,5-piperidinetriol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,3R,4R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1-[2-(phenylmethoxy)ethyl]-3,4,5-piperidinetriol |
| CAS | 1203659-54-4 |
| Molekylær formel | C15H23NO5 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO5/c17-9-12-14(19)15(20)13(18)8-16(12)6-7-21-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-15,17-20H,6-10H2/t12-,13-,14+,15+/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CN1CCOCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2S,3R,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1-(2-phenylmethoxyethyl)piperidine-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.35 |
| Formel vægt | 297.1576 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?