Få mere at vide
(2R,3R,4R,5R)-5-(6-Benzamido-9H-purin-9-yl)-2-((bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-methoxytetrahydrofuran-3-yl (2-Cyanoethyl) Diisopropylphosphoramidite, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Benzamido-9H-purin-9-yl)-2-((bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-methoxytetrahydrofuran-3-yl (2-Cyanoethyl) Diisopropylphosphoramidite |
| CAS | 110782-31-5 |
| Molekylær formel | C48H54N7O8P |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Adenosine, N-benzoyl-5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-O-methyl-, 3'-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite] (ACI), Adenosine, N-benzoyl-5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-O-methyl-, 3'-[2-cyanoethyl bis(1-methylethyl)phosphoramidite] (9CI), 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N6-benzoyl-2'-O-methyladenosine 3'-(2-cyanoethyl N,N-diisopropylphosphoramidite), N-[9-[(2R,3R,4R,5R)-5-[[Bis(4-methoxyphenyl)-phenyl-methoxy]methyl]-4-[2-cyanoethoxy-(diisopropylamino)phosphanyl]oxy-3-methoxy-tetrahydrofuran-2-yl]purin-6-yl]benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C48H54N7O8P/c1-32(2)55(33(3)4)64(61-28-14-27-49)63-42-40(62-47(43(42)59-7)54-31-52-41-44(50-30-51-45(41)54)53-46(56)34-15-10-8-11-16-34)29-60-48(35-17-12-9-13-18-35,36-19-23-38(57-5)24-20-36)37-21-25-39(58-6)26-22-37/h8-13,15-26,30-33,40,42-43,47H,14,28-29H2,1-7H3,(H,50,51,53,56)/t40-,42-,43-,47-,64?/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@@H]1[C@H](OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1n5cnc6c(NC(=O)c7ccccc7)ncnc56 |
| IUPAC navn | N-[9-[(2R,3R,4R,5R)-5-[[bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]-4-[2-cyanoethoxy-[di(propan-2-yl)amino]phosphanyl]oxy-3-methoxyoxolan-2-yl]purin-6-yl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 887.98 |
| Formel vægt | 887.3771 |