Få mere at vide
(2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate |
| CAS | 6363-53-7 |
| Molekylær formel | C12H24O12 |
| MDL nummer | MFCD00149343 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | O=C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)[C@H](O)CO.[H]O[H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.31 |
| Procent renhed | 95% |