Få mere at vide
(2R,3R)-3-Hydroxynorleucin, TRC
Artikelnummer. 30395937
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30395937 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30395937 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH949750250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,3R)-3-Hydroxynorleucine
CAS 59286-26-9
Molekylær formel C6H13NO3
Mængde 250 mg
Synonym (2R,3R)-2-Amino-3-hydroxy-hexanoic Acid, erythro-D-beta-Hydroxynorleucine
InChI formel InChI=1S/C6H13NO3/c1-2-3-4(8)5(7)6(9)10/h4-5,8H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-,5-/m1/s1
SMIL CCC[C@@H](O)[C@@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2R,3R)-2-amino-3-hydroxyhexansyre
Molekylvægt (g/mol) 147.17
Formel vægt 147.0895