Få mere at vide
(2R,3R)-3-(2,5-Difluorophenyl)-3-hydroxy-2-methyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)thiobutyramide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,3R)-3-(2,5-Difluorophenyl)-3-hydroxy-2-methyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)thiobutyramide |
| CAS | 368421-58-3 |
| Molekylær formel | C13H14F2N4OS |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (alphaR,betaR)-beta-(2,5-Difluorophenyl)-beta-hydroxy-alpha-methyl-1H-1,2,4-triazole-1-butanethioamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14F2N4OS/c1-8(12(16)21)13(20,5-19-7-17-6-18-19)10-4-9(14)2-3-11(10)15/h2-4,6-8,20H,5H2,1H3,(H2,16,21)/t8-,13+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C(=S)N)C(O)(Cn1cncn1)c2cc(F)ccc2F |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.34 |