Få mere at vide
(2R,3R)-2-Methylbutan-1,2,3,4-tetraol, TRC
Artikelnummer. 30010369
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010369 1 mg
30133138 100 mg
30012449 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010369 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2951301MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 310887-92-4
Molekylær formel C5H12O4
Molekylvægt (g/mol) 136.15
SMIL OC[C@](O)(C)[C@@H](O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,3R)-2-Methylbutane-1,2,3,4-tetraol