Få mere at vide
(2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butansyre natriumsalt (isopilokarpisk natriumsalt), Mikromol™
Artikelnummer. 18061610
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18061610 100 mg
18013300 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18061610 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0338.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butansyre natriumsalt (isopilokarpsyre natriumsalt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Isopilocarpic Acid Sodium Salt)
CAS 101769-87-3
Analyt- eller komponentnavne (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Isopilocarpic Acid Sodium Salt)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H17 N2 O3 . Na
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pilocarpine Hydrochloride Imp. C (EP), Pilocarpine Imp. C (EP), 1H-Imidazole-5-butanoic acid, alpha-ethyl-beta-(hydroxymethyl)-1-methyl-, monosodium salt, [R-(R*,R*)]- (9CI), (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt, Pilocarpine Hydrochloride Imp. C (EP) as Sodium Salt, Isopilocarpic Acid Sodium Salt, Pilocarpine Hydrochloride Impurity C as Sodium Salt, Pilocarpine Nitrate Impurity C as Sodium Salt, Pilocarpine Impurity C as Sodium Salt, Pilocarpine Impurity C as Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C11H18N2O3.Na/c1-3-10(11(15)16)8(6-14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10,14H,3-4,6H2,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t8-,10+;/m0./s1
SMIL [Na+].CC[C@H]([C@H](CO)Cc1cncn1C)C(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; (2R,3R)-2-ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(3-methylimidazol-4-yl)butanoat
Molekylvægt (g/mol) 248.25
Mængde 100 mg
Formel vægt 248,1137 g/mol