Få mere at vide
(2R,3R)-2-Aminobutane-1,3-diol, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,3R)-2-Aminobutane-1,3-diol |
| CAS | 3228-51-1 |
| Molekylær formel | C4H11NO2 |
| MDL nummer | MFCD00191173 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | C[C@@H](O)[C@H](N)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.14 |
| Procent renhed | 95% |