Få mere at vide
(2R,3R)-2,3-Diphenyloxiran, TRC
Artikelnummer. 30371962
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371962 500 mg
30374169 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30371962 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD492260500MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25144-18-7
Molekylær formel C14H12O
Molekylvægt (g/mol) 196.24
Synonym (alphaR,alpha'R)-trans-(+)-alpha,alpha'-Epoxybibenzyl, (2R-trans)-2,3-Diphenyloxirane, (+)-trans-2,3-Diphenyloxirane, (+)-trans-Stilbene Oxide, (R,R)-Stilbene Oxide, (R,R)-trans-Stilbene Oxide, trans-(2R,3R)-2,3-Diphenyloxirane
SMIL O1[C@@H]([C@H]1c2ccccc2)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,3R)-2,3-Diphenyloxirane
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12O/c1-3-7-11(8-4-1)13-14(15-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H/t13-,14-/m1/s1
Formel vægt 196.0888