Få mere at vide
(2R,3R)-2,3-Dihydroxy-2-methylbutanedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,3R)-2,3-Dihydroxy-2-methylbutanedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester |
| CAS | 936335-24-9 |
| Molekylær formel | C7H12O6 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O6/c1-7(11,6(10)13-3)4(8)5(9)12-2/h4,8,11H,1-3H3/t4-,7+/m0/s1 |
| SMIL | [C@@]([C@H](C(OC)=O)O)(C(OC)=O)(C)O |
| IUPAC navn | dimethyl (2R,3R)-2,3-dihydroxy-2-methylsuccinate |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.17 |
| Formel vægt | 192.06 |