Få mere at vide
(2R,3R)-(-)-2,3-butanediol, 98%
Beskrivelse
(2R,3R)-(-)-2,3-butandiol anvendes som en chiral hjælpestof, chiral ligand og byggesten. Cyclokondenserer med ketoner til (13)C NMR-bestemmelse af optisk renhed. Det bruges til opløsning af carbonylforbindelser i gaskromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(2R,3R)-(-)-2,3-butandiol anvendes som en chiral hjælpestof, chiral ligand og byggesten. Cyclokondenserer med ketoner til (13)C NMR-bestemmelse af optisk renhed. Det bruges til opløsning af carbonylforbindelser i gaskromatografi.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Inkompatibel med oxidationsmidler, Syreklorider, Syreanhydrider, Chlorformiater, Reduktionsmidler. Luftfølsom.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol |
| Smeltepunkt | 16 °C |
| Tæthed | 0.988 |
| Kogepunkt | 179 °C til 180 °C |
| Flammepunkt | 85 °C (185 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4315 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 4290593 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,1568 |
| Vis mere |