Få mere at vide
(2R,3R)-(-)-2,3-butandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342566
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342566 1 g 1g
11352566 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06586.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24347-58-8 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
(2R,3R)-(-)-2,3-butandiol anvendes som en chiral hjælpestof, chiral ligand og byggesten. Cyclokondenserer med ketoner til (13)C NMR-bestemmelse af optisk renhed. Det bruges til opløsning af carbonylforbindelser i gaskromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(2R,3R)-(-)-2,3-butandiol anvendes som en chiral hjælpestof, chiral ligand og byggesten. Cyclokondenserer med ketoner til (13)C NMR-bestemmelse af optisk renhed. Det bruges til opløsning af carbonylforbindelser i gaskromatografi.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Inkompatibel med oxidationsmidler, Syreklorider, Syreanhydrider, Chlorformiater, Reduktionsmidler. Luftfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24347-58-8
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.12
MDL nummer MFCD00064267
InChI nøgle OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2r,3r-butane-2,3-diol, r,r-2,3-butanediol, 2r,3r---2,3-butanediol, r,r-butane-2,3-diol, 2r,3r-2,3-butanediol, r,r-2,3-butylene glycol, r,r---butane-2,3-diol, r,r---2,3-butylene glycol, unii-or02b2286a, r,r---2,3-butanediol
PubChem CID 225936
ChEBI CHEBI:16982
IUPAC navn (2R,3R)-butan-2,3-diol
SMIL CC(O)C(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol
Smeltepunkt 16°C
Tæthed 0.988
Kogepunkt 179°C to 180°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Brydningsindeks 1.4315
Mængde 1 g
Beilstein 4290593
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,1568
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Optisk rotation −13° (Neat)
Formel vægt 90.12
Procent renhed 98%