Få mere at vide
(2R,3R)-(-)-2,3-butandiol, 98+%, 99+% ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10509823 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10509823 5 g Glasflaske 5g
10523581 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10509823 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 217980050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24347-58-8 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24347-58-8
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.12
MDL nummer MFCD00064267
InChI nøgle OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2r,3r-butane-2,3-diol, r,r-2,3-butanediol, 2r,3r---2,3-butanediol, r,r-butane-2,3-diol, 2r,3r-2,3-butanediol, r,r-2,3-butylene glycol, r,r---butane-2,3-diol, r,r---2,3-butylene glycol, unii-or02b2286a, r,r---2,3-butanediol
PubChem CID 225936
ChEBI CHEBI:16982
IUPAC navn (2R,3R)-butan-2,3-diol
SMIL CC(O)C(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R, 3R)-(-)-2, 3-Butanediol
Navn note ≥99% ee
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 16.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 77.3°C to 77.4°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 85°C
Enantiomert overskud 99.0% min. (GC)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1.4309 to 1.4329
Mængde 5 g
Beilstein 01, I, 250
Fieser 16,52
Merck Index 15, 1571
Specifik vægtfylde 0.98
Specifik rotationstilstand − 13.00 (20.00°C neat)
Specifik rotation − 13.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and diisopropyl ether
Formel vægt 90.12
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske