Få mere at vide
(2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioinsyre (dibenzoyltartrisk syre), Mikromol™
Artikelnummer. 30051740
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051740 100 mg
30051526 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051740 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0448.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic syre (dibenzoylvinsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid (Dibenzoyltartric Acid)
CAS 2743-38-6
Analyt- eller komponentnavne (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid (Dibenzoyltartric Acid)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H14 O8
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid, Ramipril Imp. M (EP), Dibenzoyltartric Acid, Ramipril Impurity M
InChI formel InChI=1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m1/s1
SMIL OC(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dibenzoyloxybutanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 358.3
Mængde 100 mg
Formel vægt 358,0689 g/mol