missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2R,3R)-2,3-Bis(acetyloxy)butanedioic Acid Mono[(10S)-5-(aminocarbonyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-10-yl] Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,3R)-2,3-Bis(acetyloxy)butanedioic Acid Mono[(10S)-5-(aminocarbonyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-10-yl] Ester |
| CAS | 475674-43-2 |
| Molekylær formel | C23H22N2O9 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H22N2O9/c1-12(26)32-19(21(28)29)20(33-13(2)27)22(30)34-18-11-14-7-3-5-9-16(14)25(23(24)31)17-10-6-4-8-15(17)18/h3-10,18-20H,11H2,1-2H3,(H2,24,31)(H,28,29)/t18-,19+,20+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)C)C(=O)O[C@H]1Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R,3R)-2,3-diacetyloxy-4-[[(5S)-11-carbamoyl-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-yl]oxy]-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 470.43 |
| Formel vægt | 470.1325 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?