missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2R,3R)-2,3-Bis(acetyloxy)butanedioic Acid Mono[(10S)-5-(aminocarbonyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-10-yl] Ester, TRC

Artikelnummer. 30344206
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344206 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344206 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4006305MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2R,3R)-2,3-Bis(acetyloxy)butanedioic Acid Mono[(10S)-5-(aminocarbonyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-10-yl] Ester
CAS 475674-43-2
Molekylær formel C23H22N2O9
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H22N2O9/c1-12(26)32-19(21(28)29)20(33-13(2)27)22(30)34-18-11-14-7-3-5-9-16(14)25(23(24)31)17-10-6-4-8-15(17)18/h3-10,18-20H,11H2,1-2H3,(H2,24,31)(H,28,29)/t18-,19+,20+/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)C)C(=O)O[C@H]1Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13)C(=O)O
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-diacetyloxy-4-[[(5S)-11-carbamoyl-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-yl]oxy]-4-oxobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 470.43
Formel vægt 470.1325
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.