missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2R,3R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2,3-butanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,3R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2,3-butanediol |
| CAS | 133775-25-4 |
| Molekylær formel | C12H13F2N3O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Efinaconazole Impurity 35 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13F2N3O2/c1-8(18)12(19,5-17-7-15-6-16-17)10-3-2-9(13)4-11(10)14/h2-4,6-8,18-19H,5H2,1H3/t8-,12-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](O)[C@](O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F |
| IUPAC navn | (2R,3R)-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butane-2,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.25 |
| Formel vægt | 269.0976 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?