Få mere at vide
(2R,3R)- 2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2,3-butanediol Methanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,3R)- 2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2,3-butanediol Methanesulfonate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13F2N3O2.CH4O3S/c1-8(18)12(19,5-17-7-15-6-16-17)10-3-2-9(13)4-11(10)14;1-5(2,3)4/h2-4,6-8,18-19H,5H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t8-,12-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 365.09 |