Få mere at vide
(2R,3E)-2,4-Dimethyl-2-[(1-oxopropyl)thio]-3,5-hexadienoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,3E)-2,4-Dimethyl-2-[(1-oxopropyl)thio]-3,5-hexadienoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 476371-89-8 |
| Molekylær formel | C13H20O3S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (R,E)-Ethyl 2,4-dimethyl-2-(propionylthio)hexa-3,5-dienoate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O3S/c1-6-10(4)9-13(5,12(15)16-8-3)17-11(14)7-2/h6,9H,1,7-8H2,2-5H3/b10-9+/t13-/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@](C)(SC(=O)CC)\C=C(/C)\C=C |
| IUPAC navn | ethyl (2R,3E)-2,4-dimethyl-2-propanoylsulfanylhexa-3,5-dienoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.36 |
| Formel vægt | 256.1133 |