Få mere at vide
(2R,3aS,7aS)-Octahydroindol-2-carboxylsyrehydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30427620
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30427620 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30427620 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO235975100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,3aS,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 1004292-98-1
Molekylær formel C9H16ClNO2
Mængde 100 mg
Synonym Perindopril Related Compound 2 Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H15NO2.ClH/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8;/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12);1H/t6-,7-,8+;/m0./s1
SMIL O=C([C@@H]1N[C@@]2([H])CCCC[C@@]2([H])C1)O.[H]Cl
IUPAC navn (2R,3aS,7aS)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-oktahydro-1H-indol-2-carboxylsyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 205.68
Formel vægt 205.087