missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2R,3aR,6aR)-Ramipril, TRC

Artikelnummer. 30134734
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134734 50 mg
30011509 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134734 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR11103550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 129939-63-5
Molekylær formel C23H32N2O5
Molekylvægt (g/mol) 416.51
Synonym (2R,3aR,6aR)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid, [2R-[1[S*(S*)],2alpha,3abeta,6abeta]]-1-[2-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid, Ramipril EP Impurity N;
IUPAC navn (2R,3aR,6aR)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-2H-cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid
SMIL CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2[C@@H]3CCC[C@@H]3C[C@@H]2C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2R,3aR,6aR)-Ramipril
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C23H32N2O5/c1-3-30-23(29)18(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-19-11-7-10-17(19)14-20(25)22(27)28/h4-6,8-9,15,17-20,24H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,27,28)/t15-,17+,18-,19+,20+/m0/s1
Formel vægt 416.2311
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.