Få mere at vide
(2R, 3'S) Benazepril tert-Butyl Ester-d5, TRC
Artikelnummer. 30343132
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30343132 1 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30343132 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1197581MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,3'S) Benazepril tert-Butyl Ester-d5
CAS 1356841-36-5
Molekylær formel C28 2H5 H31 N2 O5
Mængde 1 mg
Synonym (2R, 3S) Benazepril Tert-Butyl Ester D5
InChI formel InChI=1S/C28H36N2O5/c1-5-34-27(33)23(17-15-20-11-7-6-8-12-20)29-22-18-16-21-13-9-10-14-24(21)30(26(22)32)19-25(31)35-28(2,3)4/h6-14,22-23,29H,5,15-19H2,1-4H3/t22-,23+/m0/s1/i6D,7D,8D,11D,12D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC[C@@H](N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)OC(C)(C)C)C2=O)C(=O)OCC)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn ethyl (2R)-2-[[(3S)-1-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)butanoat
Molekylvægt (g/mol) 485.63
Formel vægt 485.2938