Få mere at vide
(2R,3’S) Benazepril tert-Butyl Ester-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,3'S) Benazepril tert-Butyl Ester-d5 |
| CAS | 1356841-36-5 |
| Molekylær formel | C28 2H5 H31 N2 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2R, 3S) Benazepril Tert-Butyl Ester D5 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H36N2O5/c1-5-34-27(33)23(17-15-20-11-7-6-8-12-20)29-22-18-16-21-13-9-10-14-24(21)30(26(22)32)19-25(31)35-28(2,3)4/h6-14,22-23,29H,5,15-19H2,1-4H3/t22-,23+/m0/s1/i6D,7D,8D,11D,12D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC[C@@H](N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)OC(C)(C)C)C2=O)C(=O)OCC)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | ethyl (2R)-2-[[(3S)-1-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 485.63 |
| Formel vægt | 485.2938 |