missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2R)-3-Phenyl-1,2-propanediamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-3-Phenyl-1,2-propanediamine |
| CAS | 85612-59-5 |
| Molekylær formel | C9 H14 N2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2/c10-7-9(11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,10-11H2/t9-/m1/s1 |
| SMIL | NC[C@H](N)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | (2R)-3-phenylpropane-1,2-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.22 |
| Formel vægt | 150.1157 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?