Få mere at vide
(2R)-3-Methyl-2-[pentanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoic Acid (Valsartan (R)-Enantiomer), Mikromol™
Artikelnummer. 18053910
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18053910 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18053910 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0487.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2R)-3-Methyl-2-[pentanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoic Acid (Valsartan (R)-Enantiomer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valsartan (R)-Enantiomer
CAS 137862-87-4
Analyt- eller komponentnavne Valsartan (R)-Enantiomer
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C24 H29 N5 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Valsartan Imp. A (EP), Valsartan USP Related Compound A, Valsartan USP RC A, (2R)-3-Methyl-2-[pentanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoic Acid, CGP 49309, D-Valsartan, N-(1-oxopentyl)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-D-Valine, Valsartan Related Compound A (USP), Valsartan Imp A (EP), Valsartan Related Compound A, Valsartan Impurity A
InChI formel InChI=1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m1/s1
SMIL CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@H](C(C)C)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-3-methyl-2-[pentanoyl-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 435.52
Mængde 25 mg
Formel vægt 435.227 g/mol