Få mere at vide
(2R)-3-Amino-2-fluoropropanoic Acid-13C3 >90% (up to 10% inorganics), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-3-Amino-2-fluoropropanoic Acid-13C3 |
| CAS | 1217608-72-4 |
| Molekylær formel | 13C3H6FNO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (R)-α-Fluoro-β-alanine-13C3, (R)-3-Amino-2-fluoropropanoic Acid-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6FNO2/c4-2(1-5)3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)/t2-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1 |
| SMIL | N[13CH2][13C@](F)([H])[13C](O)=O |
| IUPAC navn | (2R)-3-amino-2-fluoro(1,2,3-13C3)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.06 |
| Formel vægt | 110.0483 |