Få mere at vide
(2R)-2-[(S)-hydroxyphenylmethyl]-4-morflolincarboxylsyre 1,1-dimethylethylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-2-[(S)-hydroxyphenylmethyl]-4-morpholinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 1030837-58-1 |
| Molekylær formel | C16H23NO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (R)-t-Butyl 2-((S)-Hydroxy(phenyl)methyl)morpholine-4-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO4/c1-16(2,3)21-15(19)17-9-10-20-13(11-17)14(18)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-14,18H,9-11H2,1-3H3/t13-,14+/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCO[C@H](C1)[C@@H](O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | tert-butyl (2R)-2-[(S)-hydroxy(phenyl)methyl]morfolin-4-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.36 |
| Formel vægt | 293.1627 |