Få mere at vide
(2R, 2’S)-6-Fluoro-2-(2’-oxiranyl)chromane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R, 2'S)-6-Fluoro-2-(2'-oxiranyl)chromane |
| CAS | 129050-26-6 |
| Molekylær formel | C11H11FO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2S)-2-((2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)oxirane, (2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2-[(2S)-2-oxiranyl]-2H-1-Benzopyran |
| SMIL | Fc1ccc2O[C@H](CCc2c1)[C@@H]3CO3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.21 |
| Formel vægt | 194.0743 |