Få mere at vide
(2R)-2-Oxiranylmethyl Ester Butanoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30419614
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30419614 50 g
1 options
Artikelnummer. 30419614 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO84709050G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (2R)-2-Oxiranylmethyl Ester Butanoic Acid
CAS 60456-26-0
Molekylær formel C7H12O3
Mængde 50 g
Synonym (R)-Oxiranylmethyl Ester Butanoic Acid, (-)-Glycidyl Butyrate, (2R)-(-)-Glycidyl Butyrate, (R)-(-)-Glycidyl Butyrate, (R)-Glycidyl Butyrate, (R)-Glycidyl Ester Butyric Acid
InChI formel InChI=1S/C7H12O3/c1-2-3-7(8)10-5-6-4-9-6/h6H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
SMIL CCCC(=O)OC[C@H]1CO1
IUPAC navn [(2R)-oxiran-2-yl]methyl butanoate
Molekylvægt (g/mol) 144.17
Formel vægt 144.0786