Få mere at vide
(2R)-2-Oxiranylmethyl Ester Butanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-2-Oxiranylmethyl Ester Butanoic Acid |
| CAS | 60456-26-0 |
| Molekylær formel | C7H12O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (R)-Oxiranylmethyl Ester Butanoic Acid, (-)-Glycidyl Butyrate, (2R)-(-)-Glycidyl Butyrate, (R)-(-)-Glycidyl Butyrate, (R)-Glycidyl Butyrate, (R)-Glycidyl Ester Butyric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O3/c1-2-3-7(8)10-5-6-4-9-6/h6H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1 |
| SMIL | CCCC(=O)OC[C@H]1CO1 |
| IUPAC navn | [(2R)-oxiran-2-yl]methyl butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vægt | 144.0786 |