Få mere at vide
(2R)-2-Methyl-2-(phenylmethoxy)propanedioic Acid 1-Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-2-Methyl-2-(phenylmethoxy)propanedioic Acid 1-Ethyl Ester |
| CAS | 1786-91-0 |
| Molekylær formel | C13H16O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (R)-Methyl(phenylmethoxy)propanedioic Acid Monoethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O5/c1-3-17-12(16)13(2,11(14)15)18-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,3,9H2,1-2H3,(H,14,15)/t13-/m1/s1 |
| SMIL | CCOC([C@](C(O)=O)(C)OCC1=CC=CC=C1)=O |
| IUPAC navn | (R)-2-(benzyloxy)-3-ethoxy-2-methyl-3-oxopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.26 |
| Formel vægt | 252.1 |