missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2R)-2-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-2-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O5.Na/c1-2-3-4-5-6-7-10-18-13(17)11(14)8-9-12(15)16;/h11,14H,2-10H2,1H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t11-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 282.1443 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?