Få mere at vide
(2R)-2-Hydroxyglutaric Acid Disodium Salt-13C5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-2-Hydroxyglutaric Acid Disodium Salt-13C5 |
| CAS | 1648909-80-1 |
| Molekylær formel | 13C5H6Na2O5 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | (2R)-2-Hydroxypentanedioic Acid Disodium Salt-13C5, (R)-2-Hydroxyglutaric Acid Disodium Salt-13C5, (R)-α-Hydroxyglutaric Acid Disodium Salt-13C5, D-2-Hydroxyglutaric Acid Disodium Salt-13C5 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;; |
| SMIL | O=[13C]([13CH2][13CH2][13C@](O)([H])[13C](O[Na])=O)O[Na] |
| IUPAC navn | sodium (R)-2-hydroxypentanedioate-1,2,3,4,5-13C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.04 |
| Formel vægt | 197.02 |