Få mere at vide
(2R)-(2-chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]eddikesyrehydrochlorid, Mikromol
Artikelnummer. 30461464
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30461464 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30461464 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0455.320025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2R)-(2-chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]eddikesyrehydrochlorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetic Acid Hydrochloride
Analyt- eller komponentnavne (2R)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetic Acid Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H14 Cl N O2 S . H Cl
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2R)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetic Acid Hydrochloride, (R)-Clopidogrel Carboxylic Acid Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H14ClNO2S.ClH/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13;/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19);1H/t14-;/m1./s1
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.OC(=O)[C@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
IUPAC navn (2R)-2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)eddikesyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 344.256
Mængde 25 mg
Formel vægt 343,02 g/mol